CAS RN 2095678-97-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Isopropyl 4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoate, TRC
CAS: 2095678-97-8 Summenformel: C16H24O3 Molekulargewicht (g/mol): 264.36 Synonym: 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl), Benzoic Acid 1-Methylethyl Ester SMILES: CC(C)OC(=O)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(C)C