CAS RN 20972-08-1
CAS RN 20972-08-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Stigmasteryl Ferulate, TRC
CAS: 20972-08-1 Summenformel: C39H56O4 Molekulargewicht (g/mol): 588.86 Synonym: Stigmasterol Ferulate,4-hydroxy-3-methoxy-stigmasta-5,22-dien-3β-yl Ester Cinnamic Acid,4-Hydroxy-3-methoxycinnamate Stigmasterol,(3β,22E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoate Stigmasta-5,22-dien-3-ol IUPAC-Name: [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5S)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate SMILES: O=C(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)O[C@@H]2CC3=CC[C@]4([H])[C@@](CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]5([H])[C@H](C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C)([H])[C@]3(CC2)C