accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOBr

CAS RN 210832-85-2

IUPAC Name: 2-bromo-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-one
Synonyme: 2-bromo-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]ethanone
Molekulargewicht (g/mol): 284.15
Summenformel: C12H14BrNO2
InChi Key: OUGMZFJPRSTGMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern