CAS RN 211096-49-0
CAS RN 211096-49-0
IUPAC Name:
1-(2-bromophenyl)-3-(7-cyano-2H-1,2,3-benzotriazol-4-yl)urea
Synonyme:
1-(2-bromophenyl)-3-(7-cyano-2H-1,2,3-benzotriazol-4-yl)urea
Molekulargewicht (g/mol):
357.17
Summenformel:
C14H9BrN6O
InChi Key:
SEDUMQWZEOMXSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrC1=CC=CC=C1NC(=O)NC1=CC=C(C#N)C2=NNN=C12