CAS RN 211115-05-8
CAS RN 211115-05-8
IUPAC Name:
magnesium(2+) 2-(4-methoxyphenyl)ethanide chloride
Synonyme:
magnesium(2+) 2-(4-methoxyphenyl)ethanide chloride
Molekulargewicht (g/mol):
194.94
Summenformel:
C9H11ClMgO
InChi Key:
YXPRYYDYOYHYLU-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Mg++].[Cl-].COC1=CC=C(C[CH2-])C=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse