CAS RN 21210-43-5
CAS RN 21210-43-5
IUPAC Name:
methyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
Synonyme:
methyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
Molekulargewicht (g/mol):
166.18
Summenformel:
C9H10O3
InChi Key:
ITATYELQCJRCCK-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COC(=O)C(O)C1=CC=CC=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Methyl (S)-(+)-Mandelat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Methyl (S)-(+)-Mandelat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Methyl (S)-(+)-Mandelat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.