accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2185-03-7

ClNH3OO

CAS RN 2185-03-7

IUPAC Name: 2-oxo-2,3-dihydrofuran-3-aminium chloride
Synonyme: 2-oxo-3H-furan-3-aminium chloride
Molekulargewicht (g/mol): 135.55
Summenformel: C4H6ClNO2
InChi Key: SXCADCWKHNVANX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [Cl-].[NH3+]C1C=COC1=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern