CAS RN 218615-21-5
CAS RN 218615-21-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(3S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-5-hydroxypentan-2-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(3S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-5-hydroxypentan-2-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(3S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-5-hydroxypentan-2-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.