accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONHNOO

CAS RN 21901-41-7

IUPAC Name: 4-methyl-5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one
Synonyme: 4-methyl-5-nitro-1H-pyridin-2-one
Molekulargewicht (g/mol): 154.13
Summenformel: C6H6N2O3
InChi Key: AIEHUZHKFUNHCJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(=O)NC=C1[N+]([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)