accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClCl

CAS RN 2234-16-4

IUPAC Name: 1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one
Synonyme: 1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
Molekulargewicht (g/mol): 189.04
Summenformel: C8H6Cl2O
InChi Key: XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (5)
Menge 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)