accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 224-42-0

N

CAS RN 224-42-0

IUPAC Name: 13-azapentacyclo[12.8.0.0³,¹².0⁴,⁹.0¹⁷,²²]docosa-1,3(12),4,6,8,10,13,15,17,19,21-undecaene
Synonyme: DIBENZ[a,j]ACRIDINE
Molekulargewicht (g/mol): 279.34
Summenformel: C21H13N
InChi Key: ANUCHZVCBDOPOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=C2C(C=CC3=NC4=C(C=C23)C2=CC=CC=C2C=C4)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Konzentration 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)