CAS RN 22880-03-1
CAS RN 22880-03-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Conjugated Linoleic Acid, 90%(Mixture of Isomers), TRC
CAS: 22880-03-1 Summenformel: C18H32O2 Molekulargewicht (g/mol): 280.4 Synonym: Conjugated Linoleic Acid, 90% ( Isomers) IUPAC-Name: (10E,12E)-octadeca-10,12-dienoic acid SMILES: CCCCC\C=C\C=C\CCCCCCCCC(=O)O