CAS RN 22934-58-3
CAS RN 22934-58-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Myristicin Acid Methyl Ester, TRC
CAS: 22934-58-3 Summenformel: C10 H10 O5 Molekulargewicht (g/mol): 210.18 Synonym: 7-Methoxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Methyl Ester,3-Methoxy-4,5- IUPAC-Name: methyl 7-methoxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylate SMILES: COC(=O)c1cc(OC)c2OCOc2c1