accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2302-88-7

H3CONHHNNH2S

CAS RN 2302-88-7

IUPAC Name: N-(carbamothioylamino)acetamide
Synonyme: N-(carbamothioylamino)acetamide
Molekulargewicht (g/mol): 133.17
Summenformel: C3H7N3OS
InChi Key: NSIMQTOXNOFWBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NNC(N)=S
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern