CAS RN 23214-93-9
CAS RN 23214-93-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Chloramphenicol 1-Acetate, TRC
CAS: 23214-93-9 Summenformel: C13H14Cl2N2O6 Molekulargewicht (g/mol): 365.17 Synonym: N-[(1R,2R)-2-(Acetyloxy)-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2,2-dichloro-acetamide,1-Acetoxychloramphenicol,1-Acetylchloramphenicol,1-O-Acetylchloramphenicol,Chloramphenicol 1-Acetate,Chloramphenicol 1'-Acetate IUPAC-Name: [(1R,2R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-1-(4-nitrophenyl)propyl] acetate SMILES: CC(=O)O[C@H](C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl