CAS RN 23313-21-5
CAS RN 23313-21-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Emodin 8-Beta-D-Glucoside, TRC
CAS: 23313-21-5 Summenformel: C21 H20 O10 Molekulargewicht (g/mol): 432.38 Synonym: 1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3,8-dihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione,3,8-Dihydroxy-6-methyl-1-anthraquinonyl β-D-Glucopyranoside,8-O-β-D-Glucopyranosyl Emodin,Anthraglycoside B,Emodin 8-O-β-D-Glucopyranoside,Emodin 8-O-β-D-Glucoside,Emodin 8-β-D-Glucopyranoside,Emodin Glucoside B,NSC 257449 IUPAC-Name: 1,6-dihydroxy-3-methyl-8-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyanthracene-9,10-dione SMILES: Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc(O)cc3C(=O)c2c1