accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3

CAS RN 2381-21-7

IUPAC Name: 1-methylpyrene
Synonyme: 1-methylpyrene
Molekulargewicht (g/mol): 216.28
Summenformel: C17H12
InChi Key: KBSPJIWZDWBDGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern