accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2420-16-8

IUPAC Name: 3-chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Synonyme: 3-chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 156.57
Summenformel: C7H5ClO2
InChi Key: VGSOCYWCRMXQAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=O)C=C1Cl

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern