accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 24228-40-8

H3COON

CAS RN 24228-40-8

IUPAC Name: ethyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Synonyme: ethyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 247.34
Summenformel: C15H21NO2
InChi Key: ASQCOPJFYLJCGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)