CAS RN 24539-56-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Monopentyl Phthalate, TRC
CAS: 24539-56-8 Summenformel: C13 H16 O4 Molekulargewicht (g/mol): 236.26 Synonym: Phthalic acid mono-n-pentyl ester IUPAC-Name: 2-pentoxycarbonylbenzoic acid SMILES: CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O