missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monopentylphthalat, TRC

Artikelnummer. 30136899
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136899 250 mg 250 Milligramm
30006132 50 mg 50 Milligramm
30007449 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30136899 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM566740250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24539-56-8
Summenformel C13 H16 O4
Molekulargewicht (g/mol) 236.26
Synonym Phthalic acid mono-n-pentyl ester
IUPAC-Name 2-Pentoxycarbonylbenzoesäure
SMILES CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mono-n-pentyl phthalate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H16O4/c1-2-3-6-9-17-13(16)11-8-5-4-7-10(11)12(14)15/h4-5,7-8H,2-3,6,9H2,1H3,(H,14,15)
Formelmasse 236.105
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.