CAS RN 24539-57-9
CAS RN 24539-57-9
IUPAC Name:
2-[(hexyloxy)carbonyl]benzoic acid
Synonyme:
2-[(hexyloxy)carbonyl]benzoic acid
Molekulargewicht (g/mol):
250.29
Summenformel:
C14H18O4
InChi Key:
XOSNGXNHDRYFEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Monohexyl Phthalate, TRC
CAS: 24539-57-9 Summenformel: C14 H18 O4 Molekulargewicht (g/mol): 250.29 Synonym: Phthalic acid, mono-hexyl ester IUPAC-Name: 2-hexoxycarbonylbenzoic acid SMILES: CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O