CAS RN 24539-59-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Monononyl Phthalate, TRC
CAS: 24539-59-1 Summenformel: C17 H24 O4 Molekulargewicht (g/mol): 292.37 Synonym: 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Monononyl Ester,Nonyl Alcohol Phthalate,Phthalic Acid Monononyl Ester,Mono(n-nonyl) Phthalate IUPAC-Name: 2-nonoxycarbonylbenzoic acid SMILES: CCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O