Learn More
Monononylphthalat, TRC
Artikelnummer. 30472051
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472051 25 mg 25 Milligramm
30471237 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30472051 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM56660025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24539-59-1
Summenformel C17 H24 O4
Molekulargewicht (g/mol) 292.37
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Monononyl Ester, Nonyl Alcohol Phthalate, Phthalic Acid Monononyl Ester, Mono(n-nonyl) Phthalate
IUPAC-Name 2-Nicht-Oxycarbonylbenzoesäure
SMILES CCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monononyl Phthalate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H24O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-21-17(20)15-12-9-8-11-14(15)16(18)19/h8-9,11-12H,2-7,10,13H2,1H3,(H,18,19)
Formelmasse 292.167