CAS RN 245501-02-4
CAS RN 245501-02-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Carboxy Nevirapine, TRC
CAS: 245501-02-4 Summenformel: C15H12N4O3 Molekulargewicht (g/mol): 296.28 Synonym: 11-Cyclopropyl-6,11-dihydro-6-oxo-5H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepine-4-carboxylic Acid IUPAC-Name: 11-cyclopropyl-6-oxo-5H-dipyrido[3,2-a:2',3'-d][1,4]diazepine-4-carboxylic acid SMILES: OC(=O)c1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12