Learn More
4-Carboxy-Nevirapin, TRC
Artikelnummer. 30368184
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368184 50 mg -
30359726 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30368184 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC18105050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 245501-02-4
Summenformel C15H12N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 296.28
Synonym 11-Cyclopropyl-6,11-dihydro-6-oxo-5H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepine-4-carboxylic Acid
IUPAC-Name 11-Cyclopropyl-6-oxo-5H-Dipyrido[3,2-a:2',3'-d][1,4]Diazepin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)c1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Carboxy Nevirapine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12N4O3/c20-14-10-2-1-6-16-12(10)19(8-3-4-8)13-11(18-14)9(15(21)22)5-7-17-13/h1-2,5-8H,3-4H2,(H,18,20)(H,21,22)
Formelmasse 296.0909