accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CH3CH3CNOBrNH2O

CAS RN 24567-97-3

IUPAC Name: {4-[bromo(carbamoyl)methyl]-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl}oxidanyl
Synonyme: 4-[bromo(carbamoyl)methyl]-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yloxidanyl
Molekulargewicht (g/mol): 292.2
Summenformel: C11H20BrN2O2
InChi Key: BTUNLQFXOHUOAT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])C(Br)C(N)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern