CAS RN 24579-14-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4’-Hydroxy Warfarin, TRC
CAS: 24579-14-4 Summenformel: C19 H16 O5 Molekulargewicht (g/mol): 324.33 Synonym: 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]-,Coumarin, 3-(α-acetonyl-p-hydroxybenzyl)-4-hydroxy- (8CI),4-Hydroxy-3-[1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]-2H-1-benzopyran-2-one,4'-Hydroxy warfarin,4'-Hydroxywarfarin IUPAC-Name: 4-hydroxy-3-[1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]chromen-2-one SMILES: CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(O)cc3