CAS RN 2459-05-4
CAS RN 2459-05-4
IUPAC Name:
(2E)-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid
Synonyme:
(2E)-4-ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid
Molekulargewicht (g/mol):
144.13
Summenformel:
C6H8O4
InChi Key:
XLYMOEINVGRTEX-ONEGZZNKSA-N
SMILES:
CCOC(=O)\C=C\C(O)=O
1
–
2
von
2
Ergebnisse