accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 24599-58-4

H3COOCH3H3C

CAS RN 24599-58-4

IUPAC Name: 1,4-dimethoxy-2-methylbenzene
Synonyme: 1,4-dimethoxy-2-methylbenzene
Molekulargewicht (g/mol): 152.19
Summenformel: C9H12O2
InChi Key: IQISOVKPFBLQIQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(OC)C(C)=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern