CAS RN 2460-58-4
CAS RN 2460-58-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde, TRC
CAS: 2460-58-4 Summenformel: C7 H5 N O4 Molekulargewicht (g/mol): 167.12 IUPAC-Name: 2-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde SMILES: Oc1cc(ccc1C=O)[N+](=O)[O-]