accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2460-77-7

CH3H3CCH3OOCH3H3CCH3

CAS RN 2460-77-7

IUPAC Name: 2,5-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Synonyme: 2,5-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Molekulargewicht (g/mol): 220.31
Summenformel: C14H20O2
InChi Key: ZZYASVWWDLJXIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=CC1=O)C(C)(C)C

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern