Learn More
2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322417
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322417 25 g 25 Gramm
11312417 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10054.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2460-77-7 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2460-77-7
Summenformel C14H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.312
MDL-Nummer MFCD00019442
InChI-Schlüssel ZZYASVWWDLJXIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,5-di-tert-butylquinone, 2,5-di-tert-butylsemiquinone, 2,5-di-tert-butylbenzoquinone, 2,5-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-di-tert-butyl-p-quinone, 2,5-di-tert-butyl-p-benzoquinone, unii-g893osv02d, p-benzoquinone, 2,5-di-tert-butyl, 2,5-di-t-butyl-p-benzoquinone
PubChem CID 17161
IUPAC-Name 2,5-Ditert-butylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=CC1=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Schmelzpunkt 152°C to 153°C
Menge 25 g
Beilstein 2047945
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) 99%