CAS RN 2463-49-2
CAS RN 2463-49-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-O-Methyl-D-glucuronic Acid, TRC
CAS: 2463-49-2 Summenformel: C7 H12 O7 Molekulargewicht (g/mol): 208.17 Synonym: 4-O-Methylglucuronic Acid IUPAC-Name: (2S,3S,4R,5R)-2,4,5-trihydroxy-3-methoxy-6-oxohexanoic acid SMILES: CO[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O