CAS RN 24666-55-5
CAS RN 24666-55-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Benzyl-N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)carbamat, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.