accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2467-03-0

OHOH

CAS RN 2467-03-0

IUPAC Name: 4-[(2-hydroxyphenyl)methyl]phenol
Synonyme: 4-[(2-hydroxyphenyl)methyl]phenol
Molekulargewicht (g/mol): 200.24
Summenformel: C13H12O2
InChi Key: LVLNPXCISNPHLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(CC2=CC=CC=C2O)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern