missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4'-Dihydroxydiphenylmethan, TRC

Artikelnummer. 30375401
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30375401 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30375401 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD455455250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,4'-Dihydroxydiphenylmethane
CAS 2467-03-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C13H12O2
Menge 250 mg
Synonym 2-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]phenol, (2-Hydroxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methane, 2,4'-Bis(hydroxyphenyl)methane, 2,4'-Methylenebisphenol, 2,4'-Methylenediphenol, NSC 36395, o,p'-Bis(hydroxyphenyl)methane, o-(p-Hydroxybenzyl)phenol
InChI-Formel InChI=1S/C13H12O2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-11-3-1-2-4-13(11)15/h1-8,14-15H,9H2
SMILES Oc1ccc(Cc2ccccc2O)cc1
Molekulargewicht (g/mol) 200.23
Formelmasse 200.0837
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.