accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOHO

CAS RN 24677-78-9

IUPAC Name: 2,3-dihydroxybenzaldehyde
Synonyme: 2,3-dihydroxybenzaldehyde o-pyrocatechualdehyde
Molekulargewicht (g/mol): 138.12
Summenformel: C7H6O3
InChi Key: IXWOUPGDGMCKGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=CC(C=O)=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)