CAS RN 24683-20-3
CAS RN 24683-20-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
Saccharin-N-(2-Essigsäureethylester)(Piroxicam-Verunreinigung E), TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
2
Saccharin-N-(2-Essigsäureethylester)(Piroxicam-Verunreinigung E), TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
3
(1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetat, Mikromol™
Informieren Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für qualitativ hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO 17034-akkreditierten Materialien, die für zuverlässige Ergebnisse entwickelt wurden.
4
Saccharin-N-(2-Essigsäureethylester)(Piroxicam-Verunreinigung E), TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.