CAS RN 246847-98-3
CAS RN 246847-98-3
IUPAC Name:
5-chloro-3-fluoropyridin-2-amine
Synonyme:
5-chloro-3-fluoropyridin-2-amine
Molekulargewicht (g/mol):
146.55
Summenformel:
C5H4ClFN2
InChi Key:
FPUPPVDVOFJSEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=NC=C(Cl)C=C1F
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Amino-5-chlor-3-fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 246847-98-3 Summenformel: C5H4ClFN2 Molekulargewicht (g/mol): 146.55 MDL-Nummer: MFCD09878434 InChI-Schlüssel: FPUPPVDVOFJSEP-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-amino-5-chloro-3-fluoropyridine,5-chloro-3-fluoro-2-pyridinamine,2-amino-3-fluoro-5-chloropyridine,2-pyridinamine, 5-chloro-3-fluoro,5-chloro-3-fluoro-2-pyridylamine,5-chloro-3-fluoro-pyridin-2-amine,pubchem9633,acmc-1ceu9,ksc554c5t,2-pyridinamine,5-chloro-3-fluoro PubChem CID: 11665433 IUPAC-Name: 5-Chlor-3-Fluorpyridin-2-Amin SMILES: NC1=NC=C(Cl)C=C1F