accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 246852-46-0

ONNNClCl(E/Z)

CAS RN 246852-46-0

IUPAC Name: 1-[2-(cycloheptyloxy)-2-(2,6-dichlorophenyl)ethenyl]-1H-1,2,4-triazole
Synonyme: 1-[2-(cycloheptyloxy)-2-(2,6-dichlorophenyl)ethenyl]-1,2,4-triazole
Molekulargewicht (g/mol): 352.26
Summenformel: C17H19Cl2N3O
InChi Key: STCVFKBRXOEQRF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=CC(Cl)=C1C(OC1CCCCCC1)=CN1C=NC=N1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern