CAS RN 2469279-12-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Monohexyl Phthalate-d4, TRC
CAS: 2469279-12-5 Summenformel: C14H14D4O4 Molekulargewicht (g/mol): 254.31 Synonym: 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Monohexyl Ester-d4,Phthalic Acid Monohexyl Ester-d4,Flexol DHD-d4,Mono-n-hexyl Phthalate-d4,Monohexyl Phthalate-d4,n-Hexyl Acid Phthalate-d4 SMILES: O=C(OCCCCCC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O