Learn More
Monohexylphthalat-d4, TRC
Artikelnummer. 30135046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135046 50 mg 50 Milligramm
17938509 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30135046 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM54648250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2469279-12-5
Summenformel C14H14D4O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.31
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Monohexyl Ester-d4, Phthalic Acid Monohexyl Ester-d4, Flexol DHD-d4, Mono-n-hexyl Phthalate-d4, Monohexyl Phthalate-d4, n-Hexyl Acid Phthalate-d4
SMILES O=C(OCCCCCC)C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monohexyl Phthalate-d4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O4/c1-2-3-4-7-10-18-14(17)12-9-6-5-8-11(12)13(15)16/h5-6,8-9H,2-4,7,10H2,1H3,(H,15,16)/i5D,6D,8D,9D
Reinheit (%) >95%