CAS RN 2469736-26-1
CAS RN 2469736-26-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
6-Nitro-1-pyrenol-d8, TRC
CAS: 2469736-26-1 Summenformel: C16HD8NO3 Molekulargewicht (g/mol): 271.3 Synonym: 1-Nitro-6-hydroxypyrene-d8,1-Nitropyren-6-ol-d8,6-Hydroxy-1-nitropyrene-d8 IUPAC-Name: 6-nitropyren-2,3,4,5,7,8,9,10-d8-1-ol SMILES: OC1=C([2H])C([2H])=C2C3=C1C([2H])=C([2H])C4=C([2H])C([2H])=C([N+]([O-])=O)C(C([2H])=C2[2H])=C43