missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Nitro-1-Pyrenol-d8, TRC

Artikelnummer. 30475407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475407 1 mg -
30468820 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30475407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5199871MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2469736-26-1
Summenformel C16HD8NO3
Molekulargewicht (g/mol) 271.3
Synonym 1-Nitro-6-hydroxypyrene-d8, 1-Nitropyren-6-ol-d8, 6-Hydroxy-1-nitropyrene-d8
IUPAC-Name 6-Nitropyren-2,3,4,5,7,8,9,10-d8-1-ol
SMILES OC1=C([2H])C([2H])=C2C3=C1C([2H])=C([2H])C4=C([2H])C([2H])=C([N+]([O-])=O)C(C([2H])=C2[2H])=C43

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Nitro-1-pyrenol-d8
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H9NO3/c18-14-8-4-10-1-5-11-13(17(19)20)7-3-9-2-6-12(14)16(10)15(9)11/h1-8,18H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Formelmasse 271.11
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.