CAS RN 2470278-90-9
CAS RN 2470278-90-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
N-nitroso Rasagiline, TRC
CAS: 2470278-90-9 Summenformel: C12 H12 N2 O Molekulargewicht (g/mol): 200.237 Synonym: N-Nitrosorasagiline,N-[(1R)-indan-1-yl]-N-prop-2-ynyl-nitrous amide,(1R)-N-nitroso-N-2-propyn-1-yl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine IUPAC-Name: N-[(1R)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]-N-prop-2-ynylnitrous amide SMILES: O=NN(CC#C)[C@@H]1CCc2ccccc12