CAS RN 2474-02-4
CAS RN 2474-02-4
IUPAC Name:
2,8-dichloro-2,4,4,6,6,8-hexamethyl-3,5,7-trioxa-2,4,6,8-tetrasilanonane
Synonyme:
2,8-dichloro-2,4,4,6,6,8-hexamethyl-3,5,7-trioxa-2,4,6,8-tetrasilanonane
Molekulargewicht (g/mol):
351.52
Summenformel:
C8H24Cl2O3Si4
InChi Key:
UHRAUGIQJXURFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)Cl
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
1,7-Dichlor-octamethyltetrasiloxan, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1,7-Dichlor-octamethyltetrasiloxan, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
1,7-Dichlor-octamethyltetrasiloxan, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.