CAS RN 247564-67-6
CAS RN 247564-67-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylic Acid, TRC
CAS: 247564-67-6 Summenformel: C9H5NO2F2 Molekulargewicht (g/mol): 197.14 SMILES: OC(=O)c1cc2c(F)ccc(F)c2[nH]1