CAS RN 24772-51-8
IUPAC Name:
aluminium(3+) 1-ethoxy-1,3-dioxobutan-2-ide bis(butan-2-olate)
Synonyme:
aluminium(3+) 1-ethoxy-1,3-dioxobutan-2-ide bis(butan-2-olate)
Molekulargewicht (g/mol):
302.35
Summenformel:
C14H27AlO5
InChi Key:
ATBLFWWYGKIKRM-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
[Al+3].CCC(C)[O-].CCC(C)[O-].CCOC(=O)[CH-]C(C)=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse