accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 24815-24-5

CH3O(R)(R)(S)NHNOCH3(R)(S)(S)OOCH3OOOH3COH3COCH3(E)

CAS RN 24815-24-5

IUPAC Name: methyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimethoxy-17-{[(2E)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy}-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-2(10),4,6,8-tetraene-19-carboxylate
Synonyme: rescinnamine rescinamina rescinnaminum rescinnamine (substance) rescinnamine preparation trimethoxy cinnamoyl reserpate de methyl rescinnamina resepinine (C35 alkaloid) reserpinine (C35 alkaloid) tsuruselpi S
Molekulargewicht (g/mol): 634.73
Summenformel: C35H42N2O9
InChi Key: SZLZWPPUNLXJEA-QEGASFHISA-N
SMILES: CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCC4=C(NC5=CC(OC)=CC=C45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)\C=C\C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern